Learn More
6-Heptynolsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490428 25 g 25 Gramm
15470428 1 g 1 Gramm
15480428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53519.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Heptynolsäure wird als Vorstufe für die Herstellung von Boradiazaindacinen (BODIPY-Farbstoffen) durch Reaktion mit Oxalylchlorid verwendet. Wird verwendet, um 4,4-Difluoro-8-(Hept-6-yn)-3,5-Di(2-(4-Methoxyphenyl))-4-Bora-3a,4a-Diaza-Sindacen durch Reaktion mit 2-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrrol vorzubereiten.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30964-00-2
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.16
MDL-Nummer MFCD00239430
InChI-Schlüssel OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
IUPAC-Name Pent-6-ynoinsäure
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptynoic acid
Dichte 0.997
Siedepunkt 93°C to 94°C (1 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Strukturformel HC≡C(CH2)4CO2H
Brechungsindex 1.451
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1747024
Löslichkeitsinformationen Miscible with dimethylformamide.
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 95%