Learn More
6-Heptynsäure, TRC
Artikelnummer. 30399640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30399640 500 mg -
30389615 5 g -
30398700 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30399640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH265710500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30964-00-2
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
IUPAC-Name Pent-6-ynoinsäure
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Heptynoic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formelmasse 126.0681