Learn More
6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4 -b]Pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10593032
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10593032 1 g 1 Gramm
10672633 250 mg 250 Milligramm
10798625 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10593032 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM02421DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-00-3
Summenformel C9H13N5
Molekulargewicht (g/mol) 191.24
MDL-Nummer MFCD00067969
InChI-Schlüssel NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
IUPAC-Name 6-Hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 191.24
Reinheit (%) 97%