Learn More
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15451759
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15451759 250 mg 250 Milligramm
15441759 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15451759 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64512.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14446-24-3 | C9H11NO | 149.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14446-24-3
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD01717047
InChI-Schlüssel SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
PubChem CID 26698
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6-ol
SMILES C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt 192°C to 193°C
Menge 250 mg
Beilstein 127578
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline