Learn More
6-Hydroxy-1,4-benzodioxan, TRC
Artikelnummer. 30401393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401393 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401393 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH808475250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
CAS 10288-72-9
Summenformel C8H8O3
Menge 250 mg
Synonym 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol, 1,4-Benzodioxan-6-ol, 2,3-Dihydro-6-hydroxy-1,4-benzodioxin, 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5,9H,3-4H2
SMILES Oc1ccc2OCCOc2c1
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ol
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0473