Learn More
6-Hydroxy-2-methylchinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024350
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11493108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18846.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 613-21-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-21-8
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00047600
InChI-Schlüssel USSQQASIZNTRAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-2-methylquinoline, 6-hydroxyquinaldine, 2-methyl-6-quinolinol, 6-quinolinol, 2-methyl, 2-methyl-6-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-6-ol, acmc-1bit8, 2-methyl-6-quinolinol #, 6-hydroxy-2-methyl quionoline, 6-hydroxy-2-methylquinoline 1g
PubChem CID 594395
IUPAC-Name 2-Methylchinolin-6-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-methylquinoline
Menge 1 g
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%