Learn More
6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11402120
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11402120
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28708.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1979-98-2
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
MDL-Nummer MFCD00006087
InChI-Schlüssel AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methylsulfanyl-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%