Learn More
6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11412120
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412120 25 g 25 Gramm
11402120 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412120 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28708.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1979-98-2
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
MDL-Nummer MFCD00006087
InChI-Schlüssel AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methylsulfanyl-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%