missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinon, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7030433
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11402120 5 g -
11412120 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11402120

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28708.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1979-98-2
Summenformel C5H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
MDL-Nummer MFCD00006087
InChI-Schlüssel AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methylsulfanyl-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES CSC1=NC(O)=CC(=O)N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Formelmasse 158.18
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.