missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Hydroxy-2-naphthalinsulfonsäure-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30396119
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396119 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30396119 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH950735100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 135-76-2
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H7 O4 S . Na
Menge 100 g
Synonym 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), 2-Hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-Naphthol-6-sodium sulfonate, 2-Naphthol-6-sulfonic acid sodium salt, 6-Sulfo-2-naphthol sodium salt, Schaeffer salt, Schaeffer's salt, Sodium 2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Sodium β-naphthol-6-sulfonate
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;6-Hydroxynaphthalin-2-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 246.22
Formelmasse 245.9963
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.