Learn More
6-Hydroxy-2-Naphthosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430447
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430447 5 g 5 Gramm
11420447 1 g 1 Gramm
11440447 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21791.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16712-64-4
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.182
MDL-Nummer MFCD00060070
InChI-Schlüssel KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 85557
IUPAC-Name 6-Hydroynaphthalen-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Menge 5 g
Beilstein 2692084
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid