Learn More
6-Hydroxy-3-iod-2-methylpyridin, 95 %
Artikelnummer. 15453677
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15453677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27381.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 927870-76-6
Summenformel C6H6INO
Molekulargewicht (g/mol) 235.024
MDL-Nummer MFCD09037468
InChI-Schlüssel UFZSHCNPDKACCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodo-6-methylpyridin-2-ol, 5-iodo-6-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-iodo-6-methylpyridine, 5-iodo-6-methyl-pyridin-2-ol, 3-iodo-6-hydroxy-2-methylpyridine, 5-iodo-6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one
PubChem CID 42553029
IUPAC-Name 5-Iod-6-Methyl-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=C(C=CC(=O)N1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-3-iodo-2-methylpyridine
Schmelzpunkt ∽152°C (decomposition)
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 235.02
Reinheit (%) 95%