Learn More
6-Hydroxy-Bromantan, TRC
Catalog No. 30008999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
30008999 25 mg 25 Milligramm
30004410 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 30008999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH83001525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1007310-57-7
Summenformel C16H20BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 322.24
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-[(4-bromophenyl)amino]-, 6-[(4-Bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-Hydroxybromantan
SMILES OC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3Nc4ccc(Br)cc4
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy Bromantane
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2
Formelmasse 321.0728
Reinheit (%) >95%