Learn More
6-Hydroxy-Etodolac, TRC
Artikelnummer. 30133859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133859 25 mg 25 Milligramm
30135395 5 mg 5 Milligramm
30012884 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94232525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101901-06-8
Summenformel C17 H21 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 303.35
IUPAC-Name 2-(1,8-Diethyl-6-Hydroxy-4,9-Dihydro-3H-Pyrano[3,4-b]indol-1-yl)Essigsäure
SMILES CCc1cc(O)cc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-hydroxy Etodolac
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21)
Formelmasse 303.1471