Learn More
6α -Hydroxy-Testosteron-17-Undecanoat, TRC
Artikelnummer. 30457086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457086 1 mg 1 Milligramm
30456329 10 mg 10 Milligramm
30453372 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT6510301MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6Alpha-hydroxy-testosterone 17-Undecanoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C30H48O4
InChI-Formel InChI=1S/C30H48O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(33)34-27-14-13-23-22-20-26(32)25-19-21(31)15-17-29(25,2)24(22)16-18-30(23,27)3/h19,22-24,26-27,32H,4-18,20H2,1-3H3/t22-,23-,24-,26-,27-,29+,30-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@H](O)C4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]1(C)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC2)=O
IUPAC-Name (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6-Hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-undecanoat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 472.71
Menge 1 mg
Formelmasse 472.36