Learn More
6-Hydroxyhexansäure, 95 %, kann variable Dimer-Mengen enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476646 1 g 1 Gramm
11486646 5 g 5 Gramm
11496646 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476646 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24857.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10 €
    50.65 € / 1 Gramm
    Sparen 5.45 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Hydroxyhexansäure dient als nützliches Reagenz in der synthetischen Chemie. Wird als Vorstufe zur Vorbereitung von oberflächenaktiven Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-25-9
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00046560
InChI-Schlüssel IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC-Name 6-Hydroxyhexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyhexanoic acid
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Dichte 1.08
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Kann unterschiedliche Mengen Dimer enthalten
Strukturformel HO(CH2)5CO2H
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid