Learn More
6-Hydroxyhexansäure, 95 %, kann variable Dimer-Mengen enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Hydroxyhexansäure dient als nützliches Reagenz in der synthetischen Chemie. Wird als Vorstufe zur Vorbereitung von oberflächenaktiven Monomeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Hydroxyhexanoic acid |
| Schmelzpunkt | 38°C to 40°C |
| Dichte | 1.08 |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Kann unterschiedliche Mengen Dimer enthalten |
| Strukturformel | HO(CH2)5CO2H |
| Brechungsindex | 1.456 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 132.16 |
| Reinheit (%) | 95% |