Learn More
6-Hydroxyindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143712 1 g Glasflasche 1 Gramm
10200163 5 g Glasflasche 5 Gramm
11966631 25 g Glasflasche 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10143712
Marke: Thermo Scientific Acros 379010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2380-86-1
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
InChI-Schlüssel XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
IUPAC-Name 1H-indol-6-ol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxyindole
Schmelzpunkt 124.0°C to 130.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Glänzendes Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxyindole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.