Learn More
6-Hydroxynicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10569433 5 g Glasflasche 5 Gramm
10377280 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10193680 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10569433
Marke: Thermo Scientific Acros 156400050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5006-66-6 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5006-66-6
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00006277
InChI-Schlüssel BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxy-5-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 2-pyridone-5-carboxylic acid, 6-hydroxy-nicotinic acid, 6-hydroxynicotinate, 1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 72924
ChEBI CHEBI:16168
IUPAC-Name 6-Oxo-1H-Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=O)NC=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxynicotinic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 314°C to 316°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 22, 215
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxynicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.