Learn More
Invitrogen™ 6-JOE, SE (6-Carboxy-4',5'-Dichloro-2',7'-Dimethoxyfluorescein, Succinimidyl Ester)
Artikelnummer. 11550156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11550156 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11550156 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C6171MP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
6-JOE, SE (6-Carboxy-4',5'-Dichloro-2',7'-Dimethoxyfluorescein, Succinimidyllester)
This single isomer preparation of the amine-reactive dye 6-JOE, SE has fluorescence characteristics that are red-shifted as compared to fluorescein (excitation/emission is 522/550 nm) and is one of the traditional fluorophores used in automated DNA sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp 6-JOE SE
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff JOE
Markertyp Klassische Farbstoffe
Emission 550
Anregung 522