Learn More
6-Maleimidocaproinsäure Hydrazid, Trifluoressigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30468162
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468162 100 mg 100 Milligramm
30466514 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468162 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM136800100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151038-94-7
Summenformel C10 H15 N3 O3 . C2 H F3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 339.27
IUPAC-Name 6-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Hexanhydrazid; 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES NNC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O.OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7)
Formelmasse 339.1042