Learn More
6-Mercapto-1-Hexanol, TRC
Artikelnummer. 30481440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481440 1 g 1 Gramm
30476874 5 g 5 Gramm
30476463 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2541001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-78-9
Summenformel C6H14OS
Molekulargewicht (g/mol) 134.24
Synonym 1-Mercapto-6-hexanol, 6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-Hydroxyhexyl Mercaptan, 6-Mercaptohexanol, Mercaptohexanol
IUPAC-Name 6-Sulfanylhexan-1-ol
SMILES OCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Mercapto-1-hexanol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Formelmasse 134.0765