Learn More
6-Mercaptopurin Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494853 25 g 25 Gramm
11474853 1 g 1 Gramm
11484853 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494853 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12197.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
6-Mercaptopurine is a widely used antileukemic agent that inhibits de novopurine synthesis through incorporation of thiopurine methyltransferase metabolites into DNA and RNA. It is also an antitumor agent and induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Mercaptopurin ist ein weit verbreitetes Antileukämiemittel, das die Novopurine-Synthese hemmt, indem Thiopurinmethyltransferase-Metaboliten in DNA und RNA integriert werden. Es ist auch ein Antitumormittel und induziert Apoptose.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Lösungen von Alkalihydroxiden, heißem Alkohol und 1N NaOH (50 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6112-76-1
Summenformel C5H6N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
MDL-Nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI-Schlüssel WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC-Name 3,7-Dihydropurin-6-Thion;Hydrat
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Mercaptopurine monohydrate
Schmelzpunkt ∼315°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 170.19 (152.17 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptopurine