Learn More
6-Mercaptopurin Monohydrat, ≥99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10593391 5 g Glasflasche 5 Gramm
10761501 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226520050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6112-76-1
Summenformel C5H6N4OS
Molekulargewicht (g/mol) 170.19
MDL-Nummer MFCD03854445,MFCD01461928
InChI-Schlüssel WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
PubChem CID 2724350
ChEBI CHEBI:31822
IUPAC-Name 3,7-Dihydropurin-6-Thion;Hydrat
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Mercaptopurine monohydrate
Namenshinweis 99.5+%
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 313.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 10, 5702
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions,slightly soluble in diluted sulfuric acid,soluble in hot alcohol,insoluble in acetone and ether
Formelmasse 170.19
Reinheit (%) 99.5+%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.