Learn More
6-Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15479428 250 mg 250 Milligramm
15459428 1 g 1 Gramm
15469428 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63002.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydro-6-Methoxychinolin wird als chemisches Reagenz, organisches Zwischenprodukt, Feinchemikalie sowie in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-15-0
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00090494
InChI-Schlüssel FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
IUPAC-Name 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 250 mg
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%