Learn More
6-Methoxy-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7041656
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15479428 250 mg 250 Milligramm
15459428 1 g 1 Gramm
15469428 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15479428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63002.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-15-0 | C10H13NO | 163.22 g/mol
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxyquinoline is used as chemical reagents, organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4-Tetrahydro-6-Methoxychinolin wird als chemisches Reagenz, organisches Zwischenprodukt, Feinchemikalie sowie in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-15-0
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD00090494
InChI-Schlüssel FRXSZNDVFUDTIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallin, thalline, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, 6-methoxytetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline, methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolyl ether, quinoline l,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy, wln: t66 bmt & j ho1, 1,3,4-tetrahydro-6-methoxyquinoline
PubChem CID 67113
IUPAC-Name 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 250 mg
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 97%