Learn More
6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin, TRC
Artikelnummer. 30477919
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477919 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30477919 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM244355500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 4053-50-3
Summenformel C13 H17 N O
Menge 500 mg
Synonym 1,2-Dihydro-6-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-6-methoxy-1,2-dihydroquinoline, Methoxyquin, Nonflex AW-R
InChI-Formel InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-6-5-10(15-4)7-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
SMILES COc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
IUPAC-Name 6-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1H-chinolin
Molekulargewicht (g/mol) 203.28
Formelmasse 203.131