Learn More
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolon, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397405 1 g 1 Gramm
11307415 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397405 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05349.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.92 €
    162.65 € / 1 Gramm
    Sparen 37.27 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 532-91-2 | C8H7NO3 | 165.148 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-91-2
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.148
MDL-Nummer MFCD00051726
InChI-Schlüssel MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym coixol, 6-methoxy-2-benzoxazolinone, 6-methoxybenzo d oxazol-2 3h-one, 6-methoxybenzoxazolinone, mboa, 6-mboa, 6-methoxy-2 3h-benzoxazolone, 2-benzoxazolinone, 6-methoxy, 2 3h-benzoxazolone, 6-methoxy, 6-methoxy-1,3-benzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 10772
IUPAC-Name 6-Methoxy-3H-1,3-Benzoxazol-2-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 1 g
Beilstein 141041
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) ≥98%