Learn More
6'-Methoxy-2'-Acetonaphthon (Naproxen-Verunreinigung L), TRC
Artikelnummer. 30133889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133889 10 g 10 Gramm
17972075 1 g 1 Gramm
17940825 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133889 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26080510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3900-45-6
Summenformel C13 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.233
Synonym 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
IUPAC-Name 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylnerolin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Formelmasse 200.084
Reinheit (%) >95%