Learn More
6-Methoxy-2-Methylbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435147 5 g 5 Gramm
15425147 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32425.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2941-72-2 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole was used as an inhibitor of aryl hydrocarbon hydroxylase (PB/AHH) and aminopyrine N-demethylase (ADPM) in hepatic microsomes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol wurde als Inhibitor von Arylkohlenwasserstoff-Hydroxylase (PB/AHH) und Aminpyrin-N-Demethylase (ADPM) in Lebermikrosomen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2941-72-2
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
MDL-Nummer MFCD00005795
InChI-Schlüssel DYHLJSUORLPGNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-methylbenzo d thiazole, 6-methoxy-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl, 2-methyl-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-benzothiazole, benzothiazole,6-methoxy-2-methyl, 6-methoxy-2-methylbenzothiazol, #, benzothiazole, 6-methoxy-2-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 76254
IUPAC-Name 6-Methoxy-2-Methyl-1,3-Benzothiazol
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Dichte 1.204
Flammpunkt 109°C (228°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%