missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxy-2-naphthoesäure, TRC

Artikelnummer. 30477105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30477105 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30477105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26475510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene)
CAS 2471-70-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12 H10 O3
Menge 10 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic acid','6-methoxy-, 2-Naphthoic acid','6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, 6-Methoxy-2-naphthoic acid, 6-Methoxynaphthalen-2-carboxylic acid, NSC 408786, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O
IUPAC-Name 6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.063
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.