Learn More
6-Methoxy-2-Naphthylglyoxalhydrat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10210100
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10210100 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10210100 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00154DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate
CAS 745783-88-4
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H10O3
MDL-Nummer MFCD08533285
Menge 5 g
Synonym 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate
InChI-Schlüssel BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O
IUPAC-Name 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-2-oxoacetaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
PubChem CID 45074957
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 97%