Learn More
6-Methoxy-4-pyrimidinamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxy-4-pyrimidinamine |
| CAS | 696-45-7 |
| Summenformel | C5H7N3O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8) |
| SMILES | COc1cc(N)ncn1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.13 |
| Formelmasse | 125.0589 |