Learn More
6-Methoxy-4-pyrimidinamin, TRC
Artikelnummer. 30466843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466843 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466843 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2716405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
CAS 696-45-7
Summenformel C5H7N3O
Menge 5 g
Synonym 4-Amino-6-methoxy-pyrimidine,, 4-Amino-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-aminopyrimidine, 6-Methoxy-4-pyrimidinamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-9-5-2-4(6)7-3-8-5/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
SMILES COc1cc(N)ncn1
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.0589