Learn More
6-Methoxynaphthalin-2-Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid |
| Schmelzpunkt | ∽245°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 7636998 |
| Formelmasse | 202.02 |
| Reinheit (%) | 95% |