Learn More
6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure (6-Methoxy-2-naphthoesäure; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalin), Mikromol™
Beschreibung
6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure (6-Methoxy-2-naphthoesäure; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalin)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| CAS | 2471-70-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 6-Methoxynaphthalene-2-carboxylic Acid (6-Methoxy-2-naphthoic Acid; 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Naproxen Imp. O (EP), Naproxen USP Related Compound A, Naproxen USP RC A, 2-Carboxy-6-methoxynaphthalene, Naproxen Related Compound A, Naproxen Impurity O |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H10O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 6-Methoxynaphthalin-2-carbonsäure |
| Mehr anzeigen |