Learn More
6-Methoxynicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10477442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10477442 1 g 1 Gramm
10397204 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10477442 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB04785DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 15871-85-9
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD00084981
InChI-Schlüssel DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynicotinonitrile, 2-methoxypyridine-5-carbonitrile, 6-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy-5-cyanopyridine, 5-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy, 6-metoxynicotinonitrile, pubchem15154
PubChem CID 2736776
IUPAC-Name 6-Methoxypyridin-3-carbonitril
SMILES COC1=NC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxynicotinonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%