Learn More
6-Methoxynicotinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2703392
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10477442 1 g 1 Gramm
10397204 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10477442
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB04785DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 15871-85-9
Summenformel C7H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.138
MDL-Nummer MFCD00084981
InChI-Schlüssel DFPYAQAFVHRSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxynicotinonitrile, 2-methoxypyridine-5-carbonitrile, 6-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy-5-cyanopyridine, 5-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy-nicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methoxy, 6-metoxynicotinonitrile, pubchem15154
PubChem CID 2736776
IUPAC-Name 6-Methoxypyridin-3-carbonitril
SMILES COC1=NC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxynicotinonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 134.14
Reinheit (%) 97%