Learn More
6-Methoxypyridin-2-Boronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497665 5 g 5 Gramm
11392289 1 g 1 Gramm
15407675 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15497665 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27263.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1034297-69-2 | C12H18BNO3 | 235.09 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and also in the design, structure-activity relationship, and characterization of the development candidate nvp-hsp990.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch in der Konstruktion, Struktur-Wirkungs-Beziehung und in-vivo-Charakterisierung des Entwicklungskandidaten NVP-hsp990 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034297-69-2
Summenformel C12H18BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.09
MDL-Nummer MFCD06798266
InChI-Schlüssel VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 17750508
IUPAC-Name 2-Methoxy-6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 235.09
Reinheit (%) 97%