Learn More
6-Methoxychinolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489263
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489263 100 g 100 Gramm
11469263 5 g 5 Gramm
11479263 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11736.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5263-87-6 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5263-87-6
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD00006800
InChI-Schlüssel HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-methoxy, 6-methoxy-quinoline, methyl 6-quinolyl ether, p-quinanisole, unii-5s1u3125ad, chembl15200, 6-methoxy quinoline, pubchem5917, 6-methoxyquinoline, acmc-209l0q
PubChem CID 14860
ChEBI CHEBI:72822
IUPAC-Name 6-Methoxychinolin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)N=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxyquinoline
Schmelzpunkt 17°C to 20°C
Dichte 1.152
Siedepunkt 141°C to 145°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.622
Menge 100 g
Beilstein 115244
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%