Learn More
6-Methoxytryptamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-158772 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10237303 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10327800 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10165583 1 g Glasflasche 1 Gramm
11906621 5 g Glasflasche -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10237303
Brand: Thermo Scientific Acros 187450500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 3610-36-4 | C11H14N2O | 190.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3610-36-4
Summenformel C11H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.24
MDL-Nummer MFCD00005663
InChI-Schlüssel VOCGEKMEZOPDFP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17654
IUPAC-Name 2-(6-Methoxy-1H-Indol-3-yl)Ethanamin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CN2)CCN
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-Methoxytryptamine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143.0°C to 146.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Synonym 6-methoxytryptamine, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl-6-methoxyindole, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl-ethylamine, 1h-indole-3-ethanamine, 6-methoxy, 2-2-aminoethyl-5-methoxyindole, 1h-indole-3-ethanamine,6-methoxy, 2-6-methoxy-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, 2-6-methoxyindol-3-yl ethylamine, 6-methoxy tryptamine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Methoxytryptamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.