Learn More
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, TRC
Artikelnummer. 30481127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481127 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481127 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33745425MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 25 mg
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Furo[3,4-c]pyridin-7-ol, 1,3-dihydro-6-methyl-, 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 3-Methyl-8-oxa-4-azabicyclo[4.3.0]nona-1,3,5-trien-2-ol
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-Name 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633
Reinheit (%) >95