Learn More
6-Methyl-1-indanon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348506 5 g 5 Gramm
11338506 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17559.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24623-20-9
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00275729
InChI-Schlüssel DBOXRDYLMJMQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-1-indanone, 6-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methylindan-1-one, 6-methyl-indan-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methyl, 2,3-dihydro-6-methylinden-1-one, pubchem8851, acmc-209gdm, 6-methyl-indane-1-one
PubChem CID 2795093
IUPAC-Name 6-Methyl-2,3-Dihydroinden-1-on
SMILES CC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-1-indanone
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Siedepunkt 124°C to 126°C (11 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1448005
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 98%