Learn More
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30336249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336249 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336249 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB49646010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Summenformel C13H11NO3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
IUPAC-Name 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-pyridin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.23
Formelmasse 229.0739