Learn More
6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridin-3-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30345142
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30345142 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB496460100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 10176-79-1
Summenformel C13H11NO3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO3/c1-8-10(9-5-3-2-4-6-9)7-11(13(16)17)12(15)14-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccccc2
IUPAC-Name 6-Methyl-2-oxo-5-phenyl-1H-pyridin-3-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.23
Formelmasse 229.0739