Learn More
6-Methyl-2-thiouracil, TRC
Artikelnummer. 30464822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464822 5 g 5 Gramm
30464534 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30464822 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3313555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-04-2
Summenformel C5 H6 N2 O S
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-methyl-2-thioxo-, Uracil, 6-methyl-2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-methyl-6-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-6-methyl-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-6-methylpyrimidin-4-one, 2-Mercapto-6-methylpyrimidyl-4-one, 2-Thio-6-methyluracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-6-methylpyrimidine-2(1H)-thione, 4-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-2-mercaptouracil, 6-Methyl-2-thio-2,4-(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Methyl-2-thiouracil, 6-Methyl-4-oxo-2-thioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Thio-4-methyluracil, Alkiron, Antibason, Basecil, Basethyrin, MTU, Metacil, Methacil, Methiacil, Methicil, Methiocil, Methylthiouracil, Metiur, Muracil, Muracin, NSC 193526, NSC 314271, NSC 9378, Orcanon, Prostrumyl, Strumacil, Thimecil, Thiomecil, Thiomidil, Thioryl, Thiothymin, Thiothyron, Thiuryl, Thyreonorm, Thyril, Tiomeracil, Tiorale M, Tiotiron, USAF-EK 6454
IUPAC-Name 6-Methyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-2-thiouracil
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Formelmasse 142.0201