Learn More
6-Methyl-4-trifluormethyl-2(1H)-pyridon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335787 1 g 1 Gramm
11420590 0.25 g 0.25 Gramm
11325787 5 g 5 Gramm
11345787 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11335787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043467.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22123-19-9 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22123-19-9
Summenformel C7H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.126
MDL-Nummer MFCD00042479
InChI-Schlüssel CDRMKCNOGIBXOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone, 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone,6-methyl-4-trifluoromethyl, 2-hydroxy-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, acmc-1cb5l
PubChem CID 2782992
IUPAC-Name 6-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-4-trifluoromethyl-2 (1H)-pyridone
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Menge 1 g
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver