Learn More
6-Methyl-4-trifluormethyl-2(1H)-pyridon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058919
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420590
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043467.01
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 22123-19-9 | C7H6F3NO | 177.126 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22123-19-9
Summenformel C7H6F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 177.126
MDL-Nummer MFCD00042479
InChI-Schlüssel CDRMKCNOGIBXOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone, 6-methyl-4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone,6-methyl-4-trifluoromethyl, 2-hydroxy-6-methyl-4-trifluoromethyl pyridine, 6-methyl-4-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 6-methyl-4-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, acmc-1cb5l
PubChem CID 2782992
IUPAC-Name 6-Methyl-4-(Trifluormethyl)-1H-Pyridin-2-on
SMILES CC1=CC(=CC(=O)N1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-4-trifluoromethyl-2 (1H)-pyridone
Schmelzpunkt 129°C to 130°C
Menge 0.25 g
Formelmasse 177.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver