Learn More
6-Methyl-5-Hepten-2-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
6-Methyl-hepten-2-one is used in the synthesis of thyrsiferyl 23-Acetate which acts as an anti-leukemic inducer of apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6-Methyl-Hepten-2-on wird bei der Synthese von Thyrsiferyl-Acetat23 verwendet, das als Anti-Leukämieinduktor der Apoptose wirkt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Methyl-5-hepten-2-one |
| Schmelzpunkt | -67°C |
| Siedepunkt | 172°C to 174°C |
| Flammpunkt | 56°C (133°F) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1741705 |
| Formelmasse | 126.2 |
| Reinheit (%) | 98% |