Learn More
6-Methyl-5-Propyl-4(1H)-Pyrimidinon, TRC
Artikelnummer. 30474179
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474179 500 mg 500 Milligramm
30480522 250 mg 250 Milligramm
30476342 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474179 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM220110500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103980-68-3
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Synonym 6-Methyl-5-propyl-4(3H)-pyrimidinone, 5-Propyl-6-methylpyrimidin-4-one
IUPAC-Name 6-Methyl-5-Propylpyrimidin-4-ol
SMILES CCCc1c(C)ncnc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-5-propyl-4(1H)-pyrimidinone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-3-4-7-6(2)9-5-10-8(7)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11)
Formelmasse 152.095